Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
A15161.0B A15161.0I A15161.30
A15161.0BEA 94.4 EUR
A15161.0B A15161.0I A15161.30
EDTA sale bisodico diidrato ≥99%
EDTA sale bisodico diidrato
Purity: 99+% CAS No.: 6381-92-6 Molecular Formula: C10H14N2Na2O8.2H2O Formula Weight: 372.24 (336.22anhy) Melting Point: 248° dec. Beilstein Reference: 3900609
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 248 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM