EDTA sale bisodico diidrato 99.0-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
MDL No.: MFCD00150037
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Punto di fusione: 248 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS Number: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |