Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
147850010 147851000 147855000 147850050
ACRO147850010EA 180 EUR
ACRO147850010 ACRO147851000 ACRO147855000 ACRO147850050
EDTA sale bisodico diidrato 99+% per analisi
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 252 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Loss on drying ≤11.4 % (200°C, 3 h)
pH 4.0 to 6.0 (1 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤80 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm