tri-Sodio citrato diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
27830.294EA
89.2
EUR
27830.294
27830.363
27830.460
tri-Sodio citrato diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Sodio citrato diidrato
Formula:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Peso molecolare: 294,1 g/mol Punto di fusione: 150 °C Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150031 CAS Number: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 REACH: 01-2119457027-40 Merck Index: 13,08675 |
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |