Stampa…
tri-Sodio citrato diidrato, cristallizzato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37042.5000 1.37042.9012 1.37042.9029
1.37042.5000EA 530 EUR
1.37042.5000 1.37042.9012 1.37042.9029
tri-Sodio citrato diidrato, cristallizzato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
tri-Sodio citrato diidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150031
CAS Number: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM