tri-Sodio citrato, anidro, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, USP, E331 suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Sodium Citrate, Sodium citrate tribasic, Citric acid trisodium salt, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Formula:
C₆H₅Na₃O₇ Punto di fusione: 150 °C Densità: 1,815 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 290 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012462 CAS Number: 68-04-2 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 12,08746 |