tri-Sodio citrato diidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06448.0500
1.06448.1000
1.06448.5000
1.06448.9025
1.06448.0500EA
56.58
EUR
1.06448.0500
1.06448.1000
1.06448.5000
1.06448.9025
tri-Sodio citrato diidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
tri-Sodio citrato diidrato
Formula:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Punto di fusione: 150 °C Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150031 CAS Number: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Solubility | 425 g/l (25 °C) |
Melting Point | 150 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 294.10 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m3 |
Density | 1.76 g/cm3 |
pH | 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |