Stampa…
tri-Sodio citrato diidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
0280.1000EA 123.59 EUR
0280.1000 0280.0500 0280.5000
tri-Sodio citrato diidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
tri-Sodio citrato diidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150031
CAS Number: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay min. 99.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.0
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5