Stampa…
tri-Sodio citrato diidrato 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
227130010 227135000 227130051 227130250
ACRO227130010EA 49.7 EUR
ACRO227130010 ACRO227135000 ACRO227130051 ACRO227130250
tri-Sodio citrato diidrato 99%, puro
tri-Sodio citrato diidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso molecolare: 294,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150031
CAS Number: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=a95477353ff8d16795cfe039ad3660d17a0ede6e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 11 to 13 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %