Stampa…
di-Ammonio ossalato monoidrato 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
21289.236EA 52.8 EUR
21289.236 21289.293
di-Ammonio ossalato monoidrato 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
di-Ammonio ossalato monoidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso molecolare: 142.11 g/mol
Punto di ebollizione: 70
Punto di fusione: 70
Densità: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149694
CAS Number: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541
Visualizza i codici
Assay 99.5 - 101.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm