Stampa…
di-Ammonio ossalato monoidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01190.1000 1.01190.9050
1.01190.1000EA 151 EUR
1.01190.1000 1.01190.9050
di-Ammonio ossalato monoidrato, Supelco®
di-Ammonio ossalato monoidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso molecolare: 142,11 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149694
CAS Number: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541