di-Ammonio ossalato monoidrato ≥99.0%, in polvere ACS
Fornitore: MP Biomedicals
|
Attenzione
|
Chloride ≤0,002%
Iron ≤2 ppm
sulphate ≤0,002%
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70 °C Densità: ∼1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS Number: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Synonyms | Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt |
Form | White Powder |
Storage | Store at room temperature (15 to 30 °C) |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Residue on Ignition | ≤0,02% |
Chloride | ≤0.002% |
Iron | ≤2 ppm |
Sulphate | ≤0.002% |