di-Ammonio ossalato monoidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6009-70-7
Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O
Formula Weight: 142.11 (124.10anhy)
Physical Form: Crystalline solid
Density: 1.50
Appearance: White
Melting Point: 70° dec.
Beilstein Reference: 3759830
Merck Reference: 14,537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149694
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70 °C (dec.) Densità: 1,50 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS Number: 6009-70-7 EINECS: 238-135-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,537 |