Stampa…
di-Ammonio ossalato monoidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
423365000 423360025 423361000
ACRO423365000EA 63.1 EUR
ACRO423365000 ACRO423360025 ACRO423361000
di-Ammonio ossalato monoidrato 99+% ACS
di-Ammonio ossalato monoidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso molecolare: 142,11 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149694
CAS Number: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with KMnO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %