Stampa…
Calcio ossalato monoidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
32430.22 32430.36
32430.22EA 46.1 EUR
32430.22 32430.36
Calcio ossalato monoidrato ≥99%
Calcio ossalato monoidrato
Purity: 99% CAS No.: 5794-28-5 Molecular Formula: CaC2O4.H2O Formula Weight: 146.11 (128.10anhy) Physical Form: Powder/lump Density: 2.12 Melting Point: 200° Merck Reference: 14,1685 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150039
Formula: C₂CaO₄·1H₂O
Peso molecolare: 146,11 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 2,12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150039
CAS Number: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1685