Stampa…
Calcio ossalato monoidrato ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
13007.06 13007.14
13007.06EA 63.5 EUR
13007.06 13007.14
Calcio ossalato monoidrato ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Calcio ossalato monoidrato
Purity: 99.9985% CAS No.: 5794-28-5 Molecular Formula: CaC2O4.H2O Formula Weight: 146.11 (128.10anhy) Physical Form: Powder Density: 2.12 Melting Point: 200° Merck Reference: 14,1685 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150039
Formula: C₂CaO₄·1H₂O
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 2,12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150039
CAS Number: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1685