Stampa…
Acido ossalico diidrato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
20555.296EA 53 EUR
20555.296 20555.365
Acido ossalico diidrato ≥98%, TECHNICAL
Acido ossalico diidrato
Formula: HO₂CCO₂H·2H₂O
Peso molecolare: 126,07 g/mol
Punto di ebollizione: 149…160 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 101 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149102
CAS Number: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=ec839c6fc245b976ef83903c0e64b8bf14891d3e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %