Stampa…
Acetato di nichel tetraidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Di(acetato) di nichel tetraidrato
A13026.0E A13026.22 A13026.36
A13026.0EEA 232 EUR
A13026.0E A13026.22 A13026.36
Acetato di nichel tetraidrato ≥98%
Acetato di nichel tetraidrato
Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973
Formula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Peso molecolare: 248.84 g/mol
Punto di ebollizione: 16
Punto di fusione: Dec.
Densità: 1.744
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066973
CAS Number: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,6499