Acetato di nichel idrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.xH2O
Formula Weight: 176.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012451
Formula:
C₄H₆NiO₄·H₂O Punto di fusione: Dec. Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012451 CAS Number: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6499 |