Acetato di nichel tetraidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: C4H6NiO4.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.744
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Formula:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Punto di ebollizione: 16 °C (1013 hPa) Punto di fusione: Dec. Densità: 1,744 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066973 CAS Number: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6499 |