Stampa…
Acetato di nichel tetraidrato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Di(acetato) di nichel tetraidrato
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 24.8 EUR
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Acetato di nichel tetraidrato 99%, extra puro
Acetato di nichel tetraidrato
Formula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Peso molecolare: 248.84 g/mol
Punto di ebollizione: 16
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066973
CAS Number: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06583
Visualizza i codici
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm