Acetato di nichel tetraidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Punto di ebollizione: 16 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 250 °C Densità: 1,798 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066973 CAS Number: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06583 |
Appearance | Green to blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Chromium (Cr) | ≤50 ppm |
Cobalt (Co) | ≤2000 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |