Stampa…
Cobalto (II) acetato tetraidrato
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cobaltous acetate tetrahydrate, Acetic acid cobalt (II) salt tetrahydrate, Cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate, Cobalt diacetate tetrahydrate
1.02530.0250
1.02530.0250EA 84.4 EUR
1.02530.0250
Cobalto (II) acetato tetraidrato
Cobalto (II) acetato tetraidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Peso molecolare: 249,08 g/mol
Punto di fusione: 140 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149569
CAS Number: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494