Stampa…
Cobalto (II) acetato tetraidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
A18374.14EA 25.8 EUR
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
Cobalto (II) acetato tetraidrato ≥98%
Cobalto (II) acetato tetraidrato
Purity: 98% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Refractive Index: 1.542 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Formula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Punto di fusione: ∼140 °C (-4H₂O)
Densità: 1,71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149569
CAS Number: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433