Stampa…
Cobalto (II) acetato tetraidrato 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44344.14 44344.22 44344.36
44344.14EA 40.8 EUR
44344.14 44344.22 44344.36
Cobalto (II) acetato tetraidrato 98.0-102.0% ACS
Cobalto (II) acetato tetraidrato
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.71 Refractive Index: 1.542 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 140° -4H2O Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Formula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Punto di fusione: ∼140 °C (-4H₂O)
Densità: 1,71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149569
CAS Number: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433