Stampa…
Manganese (II) acetato tetraidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43487.0025 8.43487.0250
8.43487.0025EA 36.1 EUR
8.43487.0025 8.43487.0250
Manganese (II) acetato tetraidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Manganese (II) acetato tetraidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062552
CAS Number: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
Visualizza i codici
Solubility 330 g/l (20 °C)
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.59 g/cm3
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H6MnO4*4H2O
Chemical Formula (CH3COO)2Mn*4H2O