Stampa…
Zinco acetato diidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 56.3 EUR
1.08802.0250 1.08802.1000
Zinco acetato diidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Zinco acetato diidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Punto di fusione: 237 °C
Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066961
CAS Number: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Visualizza i codici
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material