Stampa…
Zinco acetato diidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
A12909.0BEA 75.2 EUR
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
Zinco acetato diidrato ≥97%
Zinco acetato diidrato
Purity: 97+% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso molecolare: 219,51 g/mol
Punto di fusione: 237 °C
Densità: 1,735
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066961
CAS Number: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10128