Stampa…
Zinco acetato diidrato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
317215000 317210025
ACRO317215000EA 53.2 EUR
ACRO317215000 ACRO317210025
Zinco acetato diidrato 98+% ACS
Zinco acetato diidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Punto di fusione: 237 °C
Densità: 1,84 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066961
CAS Number: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 6.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Antimony (Sb) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %