Stampa…
Zinco acetato diidrato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
207640010 207640050 207645000
ACRO207640010EA 85.3 EUR
ACRO207640010 ACRO207640050 ACRO207645000
Zinco acetato diidrato 98%, extra puro
Zinco acetato diidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso molecolare: 219.51 g/mol
Punto di fusione: 237
Densità: 1.84 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066961
CAS Number: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %