Stampa…
Rame (II) acetato monoidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 146 EUR
1.02711.0250 1.02711.9025
Rame (II) acetato monoidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Rame (II) acetato monoidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149570
CAS Number: 6046-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Visualizza i codici
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3