Rame (II) acetato monoidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Formula:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Punto di fusione: 115 °C Densità: 1,882 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149570 CAS Number: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2624 |