Rame (II) acetato ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Formula:
CuCH₃CO₂ Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 115 °C Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008690 CAS Number: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2624 |