Stampa…
Rame (II) acetato monoidrato 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 25.2 EUR
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Rame (II) acetato monoidrato 98+%, extra puro
Rame (II) acetato monoidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso molecolare: 199,65 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149570
CAS Number: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02651
Visualizza i codici
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %