Magnesio acetato tetraidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Punto di fusione: 80 °C Densità: 1,454 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS Number: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |