Stampa…
Magnesio acetato tetraidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
1.05819.0250EA 114 EUR
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
Magnesio acetato tetraidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Magnesio acetato tetraidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149214
CAS Number: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Visualizza i codici
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)