Stampa…

Magnesio acetato tetraidrato ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific

Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate

12225.30 12225.A1
12225.30EA 46.2 EUR
12225.30 12225.A1
Magnesio acetato tetraidrato ≥98%
Magnesio acetato tetraidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Peso molecolare: 214,46 g/mol
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 1,454
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149214
CAS Number: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR