Stampa…
Sodio acetato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid sodium salt
27650.292EA 49.8 EUR
27650.292 27650.361
Sodio acetato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Peso molecolare: 82,03 g/mol
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm