Sodio acetato triidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
H₃CCOONa·3H₂O Punto di ebollizione: 120…123 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 58 °C Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS Number: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |