Stampa…
Sodio acetato triidrato, EMSURE® ACS, ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06267.0500 1.06267.1000 1.06267.5000 1.06267.9050
1.06267.0500EA 50.1 EUR
1.06267.0500 1.06267.1000 1.06267.5000 1.06267.9050
Sodio acetato triidrato, EMSURE® ACS, ISO per analisi, Supelco®
Sodio acetato triidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
Punto di ebollizione: 120…123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071557
CAS Number: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 613 g/l (20 °C)
Melting Point 58 °C
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 400 °C (anhydrous substance),(decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C (anhydrous substance)
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C