Sodio acetato triidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid sodium salt trihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6131-90-4
Molecular Formula: NaOOCCH3.3H2O
Formula Weight: 136.08 (82.03anhy)
Odour: Odourless
pH: 7.5-9.0
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 3732037
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Formula:
H₃CCOONa·3H₂O Peso molecolare: 136.08 g/mol Punto di ebollizione: 120…123 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 62…64 °C Densità: 1.45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS Number: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |