Sodio acetato idrato ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
41685.06
41685.14
41685.22
41685.06EA
59
EUR
41685.06
41685.14
41685.22
Sodio acetato idrato ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Sodio acetato idrato
Purity: 99.9985%
CAS No.: 41484-91-7
Molecular Formula: NaOOCCH3.xH2O (x~3)
Formula Weight: 82.03(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.45
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Formula:
H₃CCOONa·3H₂O Peso molecolare: 100,05 g/mol Punto di fusione: 58 °C Densità: 1,45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS Number: 41484-91-7 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 14,8571 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...