Stampa…
, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 EUR
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico
Densità: 0,786 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)