Semicarbazide Idrocloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrazinecarboxamide hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18369.0100
8.18369.0500
8.18369.0100EA
35.1
EUR
8.18369.0100
8.18369.0500
Semicarbazide Idrocloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Semicarbazide Idrocloruro
Formula:
CH₆ClN₃O Peso molecolare: 111,53 g/mol Punto di fusione: 174…178 °C |
MDL Number:
MFCD00013009 CAS Number: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08588 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 175 - 177 °C (decomposition) |
Molar Mass | 111.53 g/mol |
Bulk Density | 740 kg/m3 |
pH | 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |