Stampa…
Semicarbazide Idrocloruro 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrazinecarboxamide hydrochloride
132641000 132645000 132640025
ACRO132641000EA 34 EUR
ACRO132641000 ACRO132645000 ACRO132640025
Semicarbazide Idrocloruro 99+%
Semicarbazide Idrocloruro
Formula: CH₆ClN₃O
Peso molecolare: 111,53 g/mol
Punto di fusione: 170…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013009
CAS Number: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %