N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 188…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012556 CAS Number: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |