Stampa…
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06237.0005 1.06237.0025
1.06237.0005EA 105 EUR
1.06237.0005 1.06237.0025
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato ACS per analisi, Supelco®
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012556
CAS Number: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 30 g/l (20 °C)
Molar Mass 259.18 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
pH 1.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)