N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 1465-25-4
Molecular Formula: C12H14N2.2HCl
Formula Weight: 259.18
Melting Point: 191-199°
Beilstein Reference: 3707471
Merck Reference: 14,6409
MDL No.: MFCD00012556
Formula:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 191…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012556 CAS Number: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 14,6409 |