Stampa…
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
423990250 423991000 423995000 423990050
ACRO423990250EA 178 EUR
ACRO423990250 ACRO423991000 ACRO423995000 ACRO423990050
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato 98+% ACS
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012556
CAS Number: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to beige to pink Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)
Loss on drying ≤5 % (1 g, 80°C, 4 h)
Solubility Passes test
Sensitivity (to sulfanilamide) Passes test