Stampa…
Cloruro di fenilidrazina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fenilidrazina cloridrato
A14645.22 A14645.36
A14645.22EA 61.2 EUR
A14645.22 A14645.36
Cloruro di fenilidrazina ≥99%
Cloruro di fenilidrazina
Purity: 99% CAS No.: 59-88-1 Molecular Formula: C6H8N2.HCl Formula Weight: 144.61 Melting Point: ca 252° dec. Beilstein Reference: 3594958 Merck Reference: 14,7293 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012924
Formula: C₆H₉ClN₂
Peso molecolare: 144,6 g/mol
Punto di fusione: ∼ 252 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012924
CAS Number: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=ab00ec2f7685f252db23b922ce781f302b3b3617&prid=web&clid=SAPDAM